SRP2083
WT-1 (-KTS) human
recombinant, expressed in insect cells, ≥60% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
AWT1, GUD, NPHS4, WAGR, WIT-2, WT33
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in insect cells
Teszt
≥60% (SDS-PAGE)
Forma
frozen liquid
molekulatömeg
~55.6 kDa
kiszerelés
pkg of 5 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
koncentráció
250 μg/mL
szín
clear colorless
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... WT1(7490)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)