MABN794
Anti-GLAST Antibody, clone 8C11.1
clone 8C11.1, from mouse
Szinonimák:
Excitatory amino acid transporter 1, Sodium-dependent glutamate/aspartate transporter 1, GLAST-1, Solute carrier family 1 member 3, GLAST
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
8C11.1, monoclonal
faj reaktivitás
human, rat
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG1λ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SLC1A3(6507)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Developmental Signaling
Minőség
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected GLAST in 200 µg of human brain tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1