Fontos dokumentumok
M6570
Anti-Melan-A antibody, Mouse monoclonal
clone A103, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-MART1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
A103, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~22 kDa
faj reaktivitás
human, canine
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using total cell extract of SKMEL19 cells ()
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MLANA(2315)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cél megnevezése
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3