SRP0417
BirA
recombinant, expressed in E. coli, ≥65% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
BirA Biotin Ligase
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥65% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
molekulatömeg
37 kDa
kiszerelés
pkg of 100 μg
NCBI elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1