Fontos dokumentumok
FLAAS
Adenosine 5′-triphosphate (ATP) disodium salt hydrate
vial of ~1 mg ATP
Szinonimák:
ATP disodium hydrate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bacterial (Corynebacterium sp)
Minőségi szint
Teszt
≥90%
Forma
lyophilized powder
kiszerelés
vial of ~1 mg ATP
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NTBQNWBHIXNPRU-MSQVLRTGSA-L
Related Categories
Alkalmazás
- used as a standard to measure ATP by bioluminescence method
- used in kinase buffer to assess the interaction between death-associated protein kinases (DAPK2) and 14-3-3-β
- used as a standard in ATP colorimetric assay
Biokémiai/fiziológiai hatások
Mennyiség
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)