B9139
Biotin-dextran
mol wt 10,000, Lysine-fixable
About This Item
Javasolt termékek
konjugátum
biotin conjugate
Minőségi szint
Forma
powder
molekulatömeg
10,000
a címkézés mértéke
~2 mol per mol
szín
white
oldhatóság
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)