DCAS9PROT
dCas9-3XFLAG™-Biotin Protein
from Streptococcus pyogenes with D10A and H840A mutations, recombinant, expressed in E. coli, 1X NLS
Szinonimák:
Cas9 D10A H840A, Dead Cas9, dCas9, catalytically inactive Cas9
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
Teszt
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
kiszerelés
pkg of 1 kit (3 components)
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Highly specific
- Suitable for genomic DNA detection/isolation
- Ready-to-inject/transfect
Kiszerelés
- pkg of 50 μg (≥ 300 pmol)
- pkg of 250 μg (≥ 1500pmol)
Komponensek
- one vial of dCas9 recombinant protein
- one vial containing 1 mL of 1× dilution buffer
- one vial containing 1 mL of Nuclease free water with glycerol
Elv
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Check out our other MISSION® Cas9 Proteins at SigmaAldrich.com/CRISPRproteins
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Protocols
Guaranteed PURedit™ CRISPR synthetic gRNAs and Cas9 protein offer industry-leading on-site cutting and specificity
Combine guaranteed sgRNAs with our comprehensive range of CRISPR products and tools, including Cas9 and delivery reagents, for efficient genome modification with higher specificity.