Merck
Z742615
PAGE-Optimizer Sample Preparation Column
10 columns
About This Item
UNSPSC kód:
41123100
NACRES:
NA.56
kiszerelés:
pkg of 10 ea
Jellemzők
10 columns
kiszerelés
pkg of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
G-BioSciences 786-947
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
PAGE-Optimizer is a unique, spin column for the preparation of samples for SDS-PAGE. The columns contain a proprietary separation matrix that removes contaminants such as salts, detergents, cellular agents and other common buffering agents. PAGE-Optimizer helps eliminate smeared lanes, distorted and/ or smiling bands and swollen lanes. PAGE-Optimizer has also been shown to reveal protein bands previously masked by the above interfering agents.
Include: 10 columns
Jogi információk
PAGE-Optimizer is a trademark of Geno Technology, Inc.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)