Merck
SRE0046
Sigma-Aldrich
Sodium deoxycholate
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
Szinonimák:
3α,12α-Dihydroxy-5β-cholanic acid sodium salt, 7-Deoxycholic acid sodium salt, Desoxycholic acid sodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H39NaO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
414.55
Beilstein:
3581950
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
molekulatömeg
micellar avg mol wt 1200-5000
aggregált szám
3-12
technika/technikák
DNA purification: suitable
RNA purification: suitable
electrophoresis: suitable
CMC
2-6 mM (20-25°C)
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
16
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]4(C)[C@@H](O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
Alkalmazás
  • Comparison of SPEED, S-Trap, and In-Solution-Based Sample Preparation Methods for Mass Spectrometry in Kidney Tissue and Plasma.: This research compares different sample preparation methods for mass spectrometry, highlighting the efficacy of sodium deoxycholate in improving protein extraction efficiency (Templeton EM et al., 2023).
  • SimPLIT: Simplified Sample Preparation for Large-Scale Isobaric Tagging Proteomics.: This research introduces a simplified sample preparation method for large-scale proteomics, leveraging sodium deoxycholate to improve peptide and protein identification rates (Sialana FJ et al., 2022).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)