Fontos dokumentumok
H6041
Interferon α 2A human
HumanKine®, ≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyopholized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
α 2A Interferon, Human Interferon α 2A, IFN-α 2A
About This Item
Javasolt termékek
product name
Interferon α 2A human, IFN-α 2A, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
hatékonyság
≤0.4 ng/mL EC50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
monomer 16 kDa (glycosylated)
kiszerelés
glass bottle of 10 μg (in glass bottle)
gyártó/kereskedő neve
HumanZyme
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤1EU/mg
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IFNA2(3440)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3