Fontos dokumentumok
SRE0001
Pepsin from porcine gastric mucosa
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, lyophilized powder, ≥3200 units/mg protein
Szinonimák:
Pepsin A, Pepsin from hog stomach
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥3200 units/mg protein
molekulatömeg
35 kDa
szennyeződések
salt, essentially free
szín
white to off-white
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
pig ... LOC396892(396892)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Gátló
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)