Fontos dokumentumok
77160
Pepsin from porcine gastric mucosa
powder, slightly beige, ≥500 U/mg
Szinonimák:
Pepsin A, Pepsin from hog stomach
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
specifikus aktivitás
≥500 U/mg
molekulatömeg
35 kDa
szín
slightly beige
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
pig ... LOC396892(396892)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1