Fontos dokumentumok
P7012
Pepsin from porcine gastric mucosa
lyophilized powder, ≥2,500 units/mg protein (E1%/280)
Szinonimák:
Pepsin A, Pepsin from hog stomach
About This Item
Javasolt termékek
Forma
lyophilized powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥2,500 units/mg protein (E1%/280)
molekulatömeg
35 kDa
szín
off-white to yellow
oldhatóság
deionized water: soluble 10 mg/mL
10 mM HCl: soluble 4 mg/mL (Cold)
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
pig ... LOC396892(396892)
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Pepsin is the major proteolytic enzyme produced in the stomach. It digests proteins through the cleavage of interior peptide linkages.
Egység definíció
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Gátló
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
This procedure may be used for determination of Pepsin activity using hemoglobin as the substrate. It is a spectrophotometric stop rate determination.