Fontos dokumentumok
1.07192
Sigma-Aldrich
Pepsin
(from porcine gastric mucosa) cryst. lyophilized 10 FIP-U/mg for biochemistry EC 3.4.23.1
Szinonimák:
Pepsin
About This Item
CAS-szám:
Molekulatömeg:
35000
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
EC index szám:
232-629-3
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
Porcine gastric mucosa
Minőségi szint
pH
4.0-5.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
oldhatóság
10 g/L
térfogatsúly
380‑420 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
(from porcine gastric mucosa) cryst. lyophilized 10 FIP-U/mg for biochemistry EC 3.4.23.1
Protease
Pepsin is a member of the small family of closely related aspartic proteinase enzymes. Pepsin hydrolyzes proteins and petides, including those with bonds adjacent to aromatic or dicarboxylic L-amino acid residues; preferential cleavage: Phe- and Leu-.
Alkalmazás
Pepsin (from porcine gastric mucosa) cryst. lyophilized 10 FIP-U/mg for biochemistry EC 3.4.23.1. CAS 9001-75-6, pH 4.0 - 5.0 (10 g/l, H₂O, 20 °C), molar mass 35000 g/mol.
Analízis megjegyzés
Appearance (description)fine-crystalline powderAppearance (color)almost whiteActivity (Hemoglobin; pH 1.6; 25 °C)≥ 10 FIP-U/mgpH-value (1 %; water)3.5 - 4.5Water (according to Karl Fischer)≤ 8 %Microbiological testpasses testColony count (aerobic bacteria)≤ 10000 CFU/gColony count (Yeasts and moulds)≤ 500 CFU/gSalmonella speciesabsent in 1 gE.coliabsent in 1 g
Piktogramok
Exclamation markHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1