1510051
USP
Pepsin for assay
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Pepsin
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
pepsin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1