Fontos dokumentumok
P7125
Pepsin from porcine gastric mucosa
powder, ≥400 units/mg protein
Szinonimák:
Pepsin A, Pepsin from hog stomach
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine gastric mucosa
Minőségi szint
form
powder
specifikus aktivitás
≥400 units/mg protein
molekulatömeg
35 kDa
oldhatóság
10 mM HCl: soluble 1.0 mg/mL, clear to faintly turbid, colorless
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
pig ... LOC396892(396892)
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Pepsin is the major proteolytic enzyme produced in the stomach. It digests proteins through the cleavage of interior peptide linkages.
Egység definíció
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
inhibitor
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Protocols
This procedure may be used for determination of Pepsin activity using hemoglobin as the substrate. It is a spectrophotometric stop rate determination.