Fontos dokumentumok
B9061
Bicalutamide (CDX)
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
Casodex, Cosudex, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
protect from light
oldhatóság
DMSO: >5 mg/mL
H2O: insoluble
kezdeményező
AstraZeneca
SMILES string
CC(O)(CS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C18H14F4N2O4S/c1-17(26,10-29(27,28)14-6-3-12(19)4-7-14)16(25)24-13-5-2-11(9-23)15(8-13)18(20,21)22/h2-8,26H,10H2,1H3,(H,24,25)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LKJPYSCBVHEWIU-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... AR(367)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.