R0908
R1881
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(17b)-17-Hydroxy-17-methyl-Estra-4,9,11-trien-3-one, Methyltrienolone, Metribolone, NSC 92858, RU 1881
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D -48 to -68°
gyógyszerellenőrzés
USDEA Schedule IIIN; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
szín
light yellow to yellow
oldhatóság
DMSO: ≥10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]12C
InChI
1S/C19H24O2/c1-18-9-7-15-14-6-4-13(20)11-12(14)3-5-16(15)17(18)8-10-19(18,2)21/h7,9,11,16-17,21H,3-6,8,10H2,1-2H3/t16-,17+,18+,19+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CCCIJQPRIXGQOE-XWSJACJDSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3