Merck
SML3104
Sigma-Aldrich
Pazopanib
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
5-[[4-[(2,3-Dimethyl-2H-indazol-6-yl)(methyl)amino]pyrimidin-2-yl]amino]-2-methylbenzenesulfonamide, 5-[[4-[(2,3-Dimethyl-2H-indazol-6-yl)methylamino]-2-pyrimidinyl]amino]-2-methylbenzenesulfonamide, GW 786034, GW786034
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H23N7O2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
437.52
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN1N=C2C=C(N(C3=NC(NC4=CC=C(C(S(N)(=O)=O)=C4)C)=NC=C3)C)C=CC2=C1C
InChI
1S/C21H23N7O2S/c1-13-5-6-15(11-19(13)31(22,29)30)24-21-23-10-9-20(25-21)27(3)16-7-8-17-14(2)28(4)26-18(17)12-16/h5-12H,1-4H3,(H2,22,29,30)(H,23,24,25)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CUIHSIWYWATEQL-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Pazopanib is an orally active receptor tyrosine kinases inhibitor against VEGFR1/2/3 (IC50 = 10/30/47 nM), PDGFR1/2 (IC50 = 84/71 nM) and c-Kit (IC50 = 74 nM), exhibiting reduced or no potency toward FGFR1/3 (IC50 = 140/130 nM), c-fms (IC50 = 146 nM), and other kinases tested (IC50 from >400 nM to >20 μM). Pazopanib exhibits anti-cancer efficacy in cultures (IC50 from 5 to 15 μg/mL; multiple myeloma migration and survival) and in mice in vivo (30-100 mg/kg/day p.o. against human MM xenografts) via angiogenesis inhibition and apoptosis induction.
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B - STOT RE 2
Célzott szervek
Liver
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)