Merck
SML3109
Sigma-Aldrich
Afatinib
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(2E)-N-[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]­-7-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]-6-quinazolinyl]-4-(dimethylamino)-2-butenamide, (S,E)-N-(4-(3-Chloro-4-fluorophenylamino)-7-(tetrahydrofuran-3-yloxy)quinazolin-6-yl)-4-(dimethylamino)but-2-enamide, BIBW 2992, BIBW-2992, BIBW2992
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H25ClFN5O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
485.94
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN(C)C/C=C/C(NC1=CC(C(NC2=CC=C(C(Cl)=C2)F)=NC=N3)=C3C=C1O[C@H]4CCOC4)=O
InChI
1S/C24H25ClFN5O3/c1-31(2)8-3-4-23(32)30-21-11-17-20(12-22(21)34-16-7-9-33-13-16)27-14-28-24(17)29-15-5-6-19(26)18(25)10-15/h3-6,10-12,14,16H,7-9,13H2,1-2H3,(H,30,32)(H,27,28,29)/b4-3+/t16-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ULXXDDBFHOBEHA-CWDCEQMOSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Afatinib (BIBW2992) is an orally active, irreversible, potent and selective EGFR/HER2 (ErbB2) dual inhibitor (EGFR IC50 = 0.5 nM (Wt), 0.4 nM (L858R), 10 nM (L858R/T790M); HER2 IC50 = 14 nM) that covalently targets EGFR Cys773 and HER2 Cys805 residues. BIBW2992 suppresses 100 ng/mL EGF-induced EGFR/HER2 tyrosin phosphorylation (IC50 = 13-71 nM; A431, NIH-3T3-HER2, BT-474, NCI-N87), inhibits cancer cells survival in cultures and induces tumor regression in xenograft and transgenic lung cancer models in vivo (20 mg/kg/day p.o.).
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Célzott szervek
Kidney,Skin
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3