Fontos dokumentumok
802409
7-Azido-4-Methylcoumarin
97%
Szinonimák:
4-Methyl-7-azidocoumarin, 7-Azido-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one
Teszt
97%
Forma
powder
mp
117.8 °C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(ccc12)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C10H7N3O2/c1-6-4-10(14)15-9-5-7(12-13-11)2-3-8(6)9/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEKDKVLIMUWRRZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Caution: Use of this product with DTT, TCEP and/or biological thiols >25mM should be avoided for maximum efficiency.
AzMC is readily soluble in DMSO.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)