Fontos dokumentumok
651419
mono-Methyl fumarate
97%
Szinonimák:
Fumaric acid monomethyl ester, Methyl hydrogen fumarate
Teszt
97%
Forma
solid
mp
144-145 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
ester
SMILES string
COC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C5H6O4/c1-9-5(8)3-2-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,6,7)/b3-2+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NKHAVTQWNUWKEO-NSCUHMNNSA-N
Alkalmazás
- Jumonji C domain-containing histone demethylases (JCHDMs) inhibitor.
- (−)-Xylariamide A, a fungal metabolite.
- (±)-Methoxyfumimycin ethyl ester, a potential bacterial peptide deformylase inhibitor.
It is also a wide spectrum antibacterial agent with a powerful antioxidant activity.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)