Fontos dokumentumok
SML2104
Ambrisentan
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(+)-(2S)-2-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D +160 to +190°, c = 0.5 in methanol
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=CC(C)=NC(O[C@@H](C(C2=CC=CC=C2)(OC)C3=CC=CC=C3)C(O)=O)=N1
InChI
1S/C22H22N2O4/c1-15-14-16(2)24-21(23-15)28-19(20(25)26)22(27-3,17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18/h4-14,19H,1-3H3,(H,25,26)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OUJTZYPIHDYQMC-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Repr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)