Fontos dokumentumok
SML2232
α-Spinasterol
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
α-Spinasterin, (3β,5α,22E)-Stigmasta-7,22-dien-3-ol, (E)-5α-Stigmasta-7,22-dien-3β-ol, 5α-Stigmasta-7,22-dien-3β-ol, Bessisterol, Hitodesterol, Spinasterol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Aster scaber
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
ethanol: 2 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@H](C)/C=C/[C@@H](CC)C(C)C)([H])C3=CC[C@@]4([H])C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC1
InChI
1S/C29H48O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h8-9,11,19-23,25-27,30H,7,10,12-18H2,1-6H3/b9-8+/t20-,21-,22+,23+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JZVFJDZBLUFKCA-FXIAWGAOSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)