Merck
SML2088
Sigma-Aldrich
Procainamide hydrochloride
≥98% (HPLC), powder, sodium channel blocker
Szinonimák:
Procainamide hydrochloride, 4-Amino-N-(2-diethylaminoethyl)benzamide hydrochloride, 4-Aminobenzoic acid 2-diethylaminoethylamide, Amidoprocaine, Amisalin, Cardiorytmin, HC 5006, Novocaine amide hydrochloride, Novocamid hydrochloride, Procainamide monohydrochloride, Procamid, Procamide, Procan SR, Procapan, Procardyl, Pronestyl, Pronestyl hydrochloride, Spicain amide
About This Item
Lineáris képlet:
H2NC6H4CONHCH2CH2N(C2H5)2·HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
271.79
Beilstein:
3729517
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Terméknév
Procainamide hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
mp
167-169 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C13H21N3O.ClH/c1-3-16(4-2)10-9-15-13(17)11-5-7-12(14)8-6-11;/h5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3,(H,15,17);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ABTXGJFUQRCPNH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Procainamide hydrochloride (PAH) is suitable to investigate its binding behavior with human serum albumin and bovine serum albumin by fluorescence quenching study to understand the pharmacokinetic and pharmacodynamic mechanisms of PAH.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Procainamide hydrochloride is a sodium channel blocker and Class IA anti-arrhythmic. It has also been shown to Inhibit DNA methyltransferase and modulate epigenetic regulation of gene expression.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Investigation of the interaction of the new antiarrhythmic drug procainamide hydrochloride with bovine serum albumin and the effect of some metal ions on the binding: a fluorescence quenching study
Meti MD, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 144(8), 1253-1259 (2013)
Kirthi Byadagi et al.
Journal of pharmaceutical analysis, 7(2), 103-109 (2018-02-07)
Interaction of procainamide hydrochloride (PAH) with human serum albumin (HSA) is of great significance in understanding the pharmacokinetic and pharmacodynamic mechanisms of the drug. Multi-spectroscopic techniques were used to investigate the binding mode of PAH to HSA and results revealed
Cikkek
This application note describes the released N-Glycan analysis of a monoclonal antibody, cetuximab, labeled with procainamide, using a BIOshell™ Glycan HPLC column.