Merck
SML1998
Sigma-Aldrich
KLH45
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N-Cyclohexyl-N-phenethyl-4-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)-2H-1,2,3-triazole-2-carboxamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H25F3N4O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
458.48
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
oil
szín
colorless to light yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(N(CCC1=CC=CC=C1)C2CCCCC2)N(N=C3)N=C3C4=CC=C(OC(F)(F)F)C=C4
InChI
1S/C24H25F3N4O2/c25-24(26,27)33-21-13-11-19(12-14-21)22-17-28-31(29-22)23(32)30(20-9-5-2-6-10-20)16-15-18-7-3-1-4-8-18/h1,3-4,7-8,11-14,17,20H,2,5-6,9-10,15-16H2
Biokémiai/fiziológiai hatások
KLH45 is an in vivo-active, potent and selective irreversible inhibitor of DDHD2. KLH45 inactivates brain levels of DDHD2 and increases levels of triglycerides in mouse brain.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jordon M Inloes et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(41), 14924-14929 (2014-10-01)
Complex hereditary spastic paraplegia (HSP) is a genetic disorder that causes lower limb spasticity and weakness and intellectual disability. Deleterious mutations in the poorly characterized serine hydrolase DDHD2 are a causative basis for recessive complex HSP. DDHD2 exhibits phospholipase activity