Fontos dokumentumok
B6688
BMS 493
≥98% (HPLC), powder, pan-RAR inverse agonist
Szinonimák:
(E)-4-[2-[5,6-Dihydro-5,5-dimethyl-8-(2-phenylethynyl)naphthalen-2-yl]ethen-1-yl]benzoic acid, 4-[(1E)-2-[5,6-Dihydro-5,5-dimethyl-8-(phenylethynyl)-2-naphthalenyl]ethenyl]-benzoic acid, BMS204, 493
About This Item
Javasolt termékek
product name
BMS 493, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
light yellow to yellow
oldhatóság
DMSO: ≥20 mg/mL
kezdeményező
Bristol-Myers Squibb
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1(C)CC=C(C#Cc2ccccc2)c3cc(\C=C\c4ccc(cc4)C(O)=O)ccc13
InChI
1S/C29H24O2/c1-29(2)19-18-24(14-10-21-6-4-3-5-7-21)26-20-23(13-17-27(26)29)9-8-22-11-15-25(16-12-22)28(30)31/h3-9,11-13,15-18,20H,19H2,1-2H3,(H,30,31)/b9-8+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YCADIXLLWMXYKW-CMDGGOBGSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as an inhibitor for the dietary and pharmacologic manipulation of retinoic acid (RA) activity in vivo and in vitro
- for human induced pluripotent stem cells (iPSCs) culture and ventricular cardiomyocytes (VCMs) differentiation
- to inhibit retinoic acid (RA) signaling in explants
- as a retinoic acid receptor (RAR) inhibitor for the induction of synaptonemal complex protein 3 (SCP3) and ATP-dependent RNA helicase (DDX4) in primordial germ cells (PGCs)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Cikkek
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.