Fontos dokumentumok
Y0000391
Betahistine dihydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Methyl[2-(2-pyridyl)ethyl]amine dihydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
betahistine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.CNCCc1ccccn1
InChI
1S/C8H12N2.2ClH/c1-9-7-5-8-4-2-3-6-10-8;;/h2-4,6,9H,5,7H2,1H3;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XVDFMHARQUBJRE-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HRH1(3269) , HRH3(11255)
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)