Fontos dokumentumok
SML1908
Syrosingopine
Szinonimák:
(3β,16β,17α,18β,20α)-18-[[4-[(Ethoxycarbonyl)oxy]-3,5-dimethoxybenzoyl]oxy]-11,17-dimethoxy-yohimban-16-carboxylic acid methyl ester, Methyl reserpate ester of syringic acid ethyl carbonate
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
szín
white to light brown
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear
SMILES string
O=C(OC)[C@@H]1[C@]2([H])C[C@@]3([H])C4=C(C5=CC=C(OC)C=C5N4)CCN3C[C@]2([H])C[C@H](OC(C6=CC(OC)=C(OC(OCC)=O)C(OC)=C6)=O)[C@H]1OC
InChI
1S/C35H42N2O11/c1-7-46-35(40)48-31-26(42-3)12-18(13-27(31)43-4)33(38)47-28-14-19-17-37-11-10-22-21-9-8-20(41-2)15-24(21)36-30(22)25(37)16-23(19)29(32(28)44-5)34(39)45-6/h8-9,12-13,15,19,23,25,28-29,32,36H,7,10-11,14,16-17H2,1-6H3/t19-,23+,25-,28-,29+,32+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZCDNRPPFBQDQHR-SSYATKPKSA-N
Alkalmazás
- to study its effects on anti-CD147-induced metabolon disruption in human breast cancer cells
- to study its effects on Cryptosporidium parvum-infected HCT-8 cells
- in orthogonal linear separation analysis (OLSA)-derived decomposed analysis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3