Fontos dokumentumok
SML1815
Fasnall benzenesulfonate salt
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
5,6-Dimethyl-N-[1-(phenylmethyl)-3-pyrrolidinyl]thieno[2,3-d]pyrimidin-4-amine benzenesulfonate, N-(1-Benzylpyrrolidin-3-yl)-5,6-dimethylthieno[2,3-d] pyrimidin-4-amine benzenesulfonate
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(S1)=C(C)C2=C1N=CN=C2NC3CN(CC4=CC=CC=C4)CC3.O=S(C5=CC=CC=C5)(O)=O
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3