Fontos dokumentumok
SML2829
SB-204990
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(+/-) (3R*,5S*)-rel-5-[6-(2,4-Dichlorophenyl)hexyl]tetrahydro-3-hydroxy-2-oxo-3-furanacetic acid, SB 201076 prodrug, SB 204990, SB-201076 prodrug, SB201076 prodrug, SB204990
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)Cl)CCCCCC[C@H]2OC(=O)[C@@](C2)(O)CC(=O)O
InChI
1S/C18H22Cl2O5/c19-13-8-7-12(15(20)9-13)5-3-1-2-4-6-14-10-18(24,11-16(21)22)17(23)25-14/h7-9,14,24H,1-6,10-11H2,(H,21,22)/t14-,18+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YTRNLFYTHYWDAU-KDOFPFPSSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)