SML1575
Cyclosporin H
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-Undecaazacyclotritriacontane, cyclic peptide deriv, 5-(N-Methyl-D-valine)-Cyclosporin A
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Tolypocladium inflatum
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D -100 to -115°, c = 0.5 in methanol
tárolási körülmény
desiccated
protect from light
szín
white to beige
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C63H113N11O12/c1-26-28-29-41(15)53(76)52-56(79)66-44(27-2)58(81)67(18)34-49(75)68(19)46(31-36(5)6)60(83)72(23)50(39(11)12)62(85)69(20)45(30-35(3)4)55(78)64-42(16)54(77)65-43(17)57(80)70(21)47(32-37(7)8)59(82)71(22)48(33-38(9)10)61(84)73(24)51(40(13)14)63(86)74(52)25/h26,28,35-48,50-53,76H,27,29-34H2,1-25H3,(H,64,78)(H,65,77)(H,66,79)/b28-26+/t41-,42+,43-,44+,45+,46+,47+,48+,50-,51+,52?,53-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BQQHPBPTWWXRMU-SXHXJWHLSA-N
Alkalmazás
- to pre-culture the lineage depleted murine Flt3ITDIDH2R140Q BM cells for transduction
- as a formyl peptide receptor (FPR) antagonist to study the role of FPR1 in calcium mobilization in polymorphonuclear leukocytes (PMNs)
- as one of the small molecules to study its effect on the homology-directed repair (HDR) editing efficiency in human-induced pluripotent stem cells (iPSCs) and T cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3