Fontos dokumentumok
47729
N-Formyl-Met-Leu-Phe
≥99.0% (TLC), BioXtra
Szinonimák:
Chemotactic peptide, N-Formyl-L-methionyl-L-leucyl-L-phenylalanine, fMLF, fMLP (misnomer but widely used)
About This Item
Javasolt termékek
product name
N-Formyl-Met-Leu-Phe, BioXtra, ≥99.0% (TLC)
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (TLC)
form
powder
szín
white
oldhatóság
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless
alkalmazás(ok)
cell analysis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CSCC[C@H](NC=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C21H31N3O5S/c1-14(2)11-17(23-19(26)16(22-13-25)9-10-30-3)20(27)24-18(21(28)29)12-15-7-5-4-6-8-15/h4-8,13-14,16-18H,9-12H2,1-3H3,(H,22,25)(H,23,26)(H,24,27)(H,28,29)/t16-,17-,18-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PRQROPMIIGLWRP-BZSNNMDCSA-N
Géninformáció
human ... FPR1(2357)
Amino Acid Sequence
Alkalmazás
2. 3rd application is not relevant
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3