Fontos dokumentumok
SML0468
Dorzolamide
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(4S,6S)-4H-Thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide, 4-(ethylamino)-5,6-dihydro-6-methyl-, 7,7-dioxide, 4S,6S-Dorzolamide, L-671,152, MK-507
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D -25 to -35°, c = 1 in methanol
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL (clear solution, warmed)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CCN[C@H]1C[C@H](C)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C10H16N2O4S3/c1-3-12-8-4-6(2)18(13,14)10-7(8)5-9(17-10)19(11,15)16/h5-6,8,12H,3-4H2,1-2H3,(H2,11,15,16)/t6-,8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAVUPMFITXYVAF-XPUUQOCRSA-N
Géninformáció
human ... CA2(760)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)