Fontos dokumentumok
SML1488
Sigma-Aldrich
Metamizole sodium hydrate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(antipyrinylmethylamino)methanesulfonic acid sodium salt, 1-Phenyl-2,3-dimethyl-5-pyrazolone-4-methylaminomethanesulfonate sodium, 4-Methylamino-1,5-dimethyl-2-phenyl-3-pyrazolone sodium methanesulfonate, Analgin, Dipyrone, Metamizol, Methampyrone, Methylmelubrin, Noraminopyrine methanesulfonate sodium, Sodium methylaminoantipyrine methanesulfonate, Sulpyrine, [(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamino]methanesulfonic acid sodium salt
Méret kiválasztása
10 MG
25 100,00 Ft
50 MG
103 000,00 Ft
25 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
10 MG
25 100,00 Ft
50 MG
103 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H16N3O4S · Na · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
351.35
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
25 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 25 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CN(C)c1[c]([n]([n](c1C)C)c2ccccc2)=O.O
InChI
1S/C13H17N3O4S.Na.H2O/c1-10-12(14(2)9-21(18,19)20)13(17)16(15(10)3)11-7-5-4-6-8-11;;/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19,20);;1H2/q;+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UNZIDPIPYUMVPA-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Metamizole sodium is a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID). It is widely used as an analgesic and antipyretic agent.[1]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Metamizole (Dipyrone) is a potent analgesic and antipyretic.
Metamizole (Dipyrone) is a potent analgesic and antipyretic. Metamizole inhibits prostaglandin synthesis in both the periphery and the central nervous system. Metamizole may act as a prodrug. It is rapidly hydrolyzed to N-methyl-4-aminoantipyrine (MAA) and 4-aminoantipyrine (AA) which inhibit cyclo-oxygenase activity and can be further acylated with arachidonic acid forming compounds that bind to central and peripheral cannabinoid (CB1 and CB2) receptors and TRPV1 receptors. It is believed that these metabolites play a major role in metamizole activity. Metamizole has been withdrawn from clinical use in several countries because of a side-effect of agranulocytosis in some patients.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Acute kidney injury associated with metamizole sodium ingestion.
Hassan K, et al.
Renal Failure, 33(5), 544-547 (2011)
Diéssica Padilha Dalenogare et al.
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 14(8) (2021-08-29)
Headaches are frequently described in progressive multiple sclerosis (PMS) patients, but their mechanism remains unknown. Transient receptor potential ankyrin 1 (TRPA1) was involved in neuropathic nociception in a model of PMS induced by experimental autoimmune encephalomyelitis (PMS-EAE), and TRPA1 activation