Merck
92939
Supelco
4-Methylaminoantipyrine hydrochloride
analytical standard
Szinonimák:
1,2-Dihydro-1,5-dimethyl-4-(methylamino)-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one monohydrochloride, N-Methylaminophenazone, Noramidopyrine hydrochloride, Noraminopyrine hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H15N3O · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
253.73
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (HPLC)
95.0-105.0% (AT)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
Formátum
neat
SMILES string
O=C1C(NC)=C(C)N(C)N1C2=CC=CC=C2.[H]Cl
InChI
1S/C12H15N3O.ClH/c1-9-11(13-2)12(16)15(14(9)3)10-7-5-4-6-8-10;/h4-8,13H,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NNONRTWOIVTAHL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)