Fontos dokumentumok
SML2510
Flubendazol
Szinonimák:
Flubendazol, Flubendazole, Flumoxanal, Methyl [5-(4-fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C16H12FN3O3/c1-23-16(22)20-15-18-12-7-4-10(8-13(12)19-15)14(21)9-2-5-11(17)6-3-9/h2-8H,1H3,(H2,18,19,20,22)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CPEUVMUXAHMANV-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2