Fontos dokumentumok
226947
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate hydrate
98%
Szinonimák:
CHAPS
About This Item
Javasolt termékek
leírás
zwitterionic
Minőségi szint
Teszt
98%
molekulatömeg
614.88 g/mol (anhydrous basis)
technika/technikák
ion chromatography: suitable
protein quantification: suitable
mp
157 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
amide
amine
hydroxyl
sulfonic acid
SMILES string
O.C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S.H2O/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36;/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41);1H2/t21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SJCUTFKCLFLIFE-JWTJKVBLSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?