Fontos dokumentumok
SML2107
Tulathromycin A
≥95% (HPLC), powder, macrolide antibiotic
Szinonimák:
(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-13-[[2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-4-C-[(propylamino)methyl]-a-L-ribo-hexopyranosyl]oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-b-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, CP-472295
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Tulathromycin A, ≥95% (HPLC)
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@@]([C@H](OC([C@@H]([C@H]1O[C@]2([H])O[C@@H](C)[C@@](O)(CNCCC)[C@@](C2)(OC)C)C)=O)CC)([C@@H]([C@H](NC[C@H](C)C[C@]([C@@H]([C@H]1C)O[C@]3([H])O[C@H](C)C[C@H](N(C)C)[C@H]3O)(O)C)C)O)O
InChI
1S/C41H79N3O12/c1-15-17-42-22-41(50)28(8)53-31(20-39(41,10)51-14)55-33-25(5)35(56-37-32(45)29(44(12)13)18-24(4)52-37)38(9,48)19-23(3)21-43-27(7)34(46)40(11,49)30(16-2)54-36(47)26(33)6/h23-35,37,42-43,45-46,48-50H,15-22H2,1-14H3/t23-,24-,25+,26-,27-,28+,29+,30-,31+,32-,33+,34-,35-,37+,38-,39-,40-,41+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUARTUJKFNAVIK-QPTWMBCESA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)