Fontos dokumentumok
SML1334
WH-4-023
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2,6-Dimethylphenyl N-(2,4-dimethoxyphenyl)-N-[2-[[4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]amino]-4-pyrimidinyl]carbamate, KIN112
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CN1CCN(C2=CC=C(NC3=NC=CC(N(C4=CC=C(OC)C=C4OC)C(OC5=C(C)C=CC=C5C)=O)=N3)C=C2)CC1
InChI
1S/C32H36N6O4/c1-22-7-6-8-23(2)30(22)42-32(39)38(27-14-13-26(40-4)21-28(27)41-5)29-15-16-33-31(35-29)34-24-9-11-25(12-10-24)37-19-17-36(3)18-20-37/h6-16,21H,17-20H2,1-5H3,(H,33,34,35)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBTNHSGBRGTFJS-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Cikkek
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.