Merck
SML0446
Sigma-Aldrich
A-419259 trihydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
7-[Trans-4-(4-methyl-1-piperazinyl)cyclohexyl]-5-(4-phenoxyphenyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine trihydrochloride, A419259 trihydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C29H34N6O · 3HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
592.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 10 mg/mL (clear solution)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cl.Cl.Cl.CN1CCN(CC1)[C@H]2CC[C@@H](CC2)n3cc(-c4ccc(Oc5ccccc5)cc4)c6c(N)ncnc36
InChI
1S/C29H34N6O.3ClH/c1-33-15-17-34(18-16-33)22-9-11-23(12-10-22)35-19-26(27-28(30)31-20-32-29(27)35)21-7-13-25(14-8-21)36-24-5-3-2-4-6-24;;;/h2-8,13-14,19-20,22-23H,9-12,15-18H2,1H3,(H2,30,31,32);3*1H/t22-,23-;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ALRMEQIQFCUAMR-KOONDFAVSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
A-419259 is a potent inhibitor of Src family kinases. IC50 values for src, lck, blk, csk, fyn and lyn range between 15 and 50 nM.
Tulajdonságok és előnyök
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Src is the original member of a group of non-receptor protein-tyrosine kinases termed the Src family kinases (SFKs). Learn about the SFKs that, in humans, consist of eight members, a small group of atypical members, and two related kinases.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology