Fontos dokumentumok
SML1285
Febuxostat
98.5-102.0% (dry basis), powder, xanthine oxidase inhibitor
Szinonimák:
2-(3-Cyano-4-isobutoxyphenyl)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, Adenuric, Atenuri, Uloric
About This Item
Javasolt termékek
product name
Febuxostat, 98.5-102.0%
Minőségi szint
Teszt
98.5-102.0%
form
powder
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)COC1=C(C#N)C=C(C2=NC(C)=C(C(O)=O)S2)C=C1
InChI
1S/C16H16N2O3S/c1-9(2)8-21-13-5-4-11(6-12(13)7-17)15-18-10(3)14(22-15)16(19)20/h4-6,9H,8H2,1-3H3,(H,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BQSJTQLCZDPROO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3