Fontos dokumentumok
SML1099
Roflumilast
≥98% (HPLC), powder, phosphodiesterase 4 PDE4 inhibitor
Szinonimák:
3-(Cyclopropylmethoxy)-N-(3,5-dichloro-4-pyridinyl)-4-(difluoromethoxy)benzamide, 3-Cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxy-N-[3,5-dichloropyrid-4-yl]-benzamide
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Roflumilast, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
ClC1=CN=CC(Cl)=C1NC(C2=CC=C(OC(F)F)C(OCC3CC3)=C2)=O
InChI
1S/C17H14Cl2F2N2O3/c18-11-6-22-7-12(19)15(11)23-16(24)10-3-4-13(26-17(20)21)14(5-10)25-8-9-1-2-9/h3-7,9,17H,1-2,8H2,(H,22,23,24)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MNDBXUUTURYVHR-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PDE4A(5141) , PDE4B(5142) , PDE4C(5143) , PDE4D(5144)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.