Fontos dokumentumok
SML1085
Retro-2
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2,3-Dihydro-2-(5-methyl-2-thienyl)-3-phenyl-4(1H)-quinazolinone
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1C2=CC=CC=C2NC(C3=CC=C(C)S3)N1C4=CC=CC=C4
InChI
1S/C19H16N2OS/c1-13-11-12-17(23-13)18-20-16-10-6-5-9-15(16)19(22)21(18)14-7-3-2-4-8-14/h2-12,18,20H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BOAPXDSRULBILC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)