554715-M
Retro-2
A cell-permeable tricyclic imine compound that inhibits the endosome-to-Golgi retrograde transport, but not cellular uptake, of CtxB, StxB without affecting cellular uptake/trafficking of Tf or EGF.
Szinonimák:
Retro-2, Cholera Toxin Retrograde Transport Blocker, Ricin Retrograde Transport Blocker, SLT Retrograde Transport Blocker, 2-(((5-Methyl-2-thienyl)methylene)amino)-N-phenylbenzamide
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
tan
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 2