Fontos dokumentumok
5.04595
Sigma-Aldrich
Bcr-abl Inhibitor IV, Imatinib
Szinonimák:
Bcr-abl Inhibitor IV, Imatinib, 4-((4-Methyl-1-piperazinyl)methyl)-N-(4-methyl-3-((4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl)amino)phenyl)benzamide, Methanesulfonate, STI571, Abl Inhibitor V, PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XXIV, c-Kit Inhibitor IV, STI571, Abl Inhibitor V, PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XXIV, c-Kit Inhibitor IV, 4-((4-Methyl-1-piperazinyl)methyl)-N-(4-methyl-3-((4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl)amino)phenyl)benzamide, Methanesulfonate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C29H31N7O · xCH4O3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
493.60 (free base basis)
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Teszt
≥99% (HPLC)
Minőségi szint
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szín
white
oldhatóság
water: 100 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C29H31N7O.CH4O3S/c1-21-5-10-25(18-27(21)34-29-31-13-11-26(33-29)24-4-3-12-30-19-24)32-28(37)23-8-6-22(7-9-23)20-36-16-14-35(2)15-17-36;1-5(2,3)4/h3-13,18-19H,14-17,20H2,1-2H3,(H,32,37)(H,31,33,34);1H3,(H,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YLMAHDNUQAMNNX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A cell-permeable, orally bioavailable 2-phenylaminopyrimidine derived compound that competitively binds to ATP-binding site of Abl and stabilizes the inactive conformation, and acts as a highly potent and reversible inhibitor of Abl (IC50 = 38, 25 and 25 nM for v-Abl, Bcr-Abl, and c-Abl, respectively). Also shown to block the activity of PDGFR and c-kit (IC50 = 50 and 100 nM). Exhibits high selectivity over IR, IGF-1R, EGFR, c-Src, JAK-2, PKA, PKC isozymes, CKI, and CKII (IC50 >100 µM). Preferentially blocks the proliferation of leukemic immature cobblestone-forming area cells and Bcr-abl transfected cell lines, M07/p210 and Ba/F3/p185 (~1 -10 µM), and suppresses tumor growth in mice (50 mg/kg, i.p.). Induces apoptosis in Bcr-abl positive cells via intrinsic mitochondrial pathway by down-regulating Bcl-X, promoting cytochrome c release, and activating caspase-9. Does not affect the levels of Bcl-2. Also reported to induce a caspase-independent, necrosis-like programmed cell death mediated by the serine protease activity of Omi/HtrA2.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: yes
Primary Target
Abl
Reversible: yes
Secondary Target
PDGFR, c-kit
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Lin, Y.L., et al. 2013. Proc. Natl. acad. Sci. USA110, 1664.
Okada, M., et al. 2004. Blood103, 2299.
Capdeville, R., et al. 2002. Nat. Rev. Drug. Res.1, 493.
Oetzel, C., et al. 2000. Clin Cancer Res.6, 1958.
Schindler, T., et al. 2000. Science289, 1938.
Buchdunger, E., et al. 2000. J. Pharmacol. Exp. Ther.295, 139.
Carroll. M., et al. 1997. Blood90, 4947.
Zimmermann, J., et al. 1997. Bioorg. Med. Chem. Lett.7, 187.
Druker, B.J., et al. 1996. Nat. Med.2, 561.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3