Fontos dokumentumok
SML1515
Anle138b
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-5-(3-bromophenyl)-1H-pyrazole, 5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-3-(3-bromophenyl)-1H-pyrazole, Anle 138b, CID 44608289
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
BrC1=CC(C2=CC(C3=CC(OCO4)=C4C=C3)=NN2)=CC=C1
InChI
1S/C16H11BrN2O2/c17-12-3-1-2-10(6-12)13-8-14(19-18-13)11-4-5-15-16(7-11)21-9-20-15/h1-8H,9H2,(H,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RCQIIBJSUWYYFU-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3