Fontos dokumentumok
D4921
Destruxin A from Metarrhizium anisopliae
≥98% (HPLC)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Metarrhizium anisopliae
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@@H]1NC(=O)[C@H]2CCCN2C(=O)[C@H](CC=C)OC(=O)CCNC(=O)[C@H](C)N(C)C(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C1=O
InChI
1S/C29H47N5O7/c1-9-12-21-27(38)34-16-11-13-20(34)26(37)31-23(18(5)10-2)28(39)33(8)24(17(3)4)29(40)32(7)19(6)25(36)30-15-14-22(35)41-21/h9,17-21,23-24H,1,10-16H2,2-8H3,(H,30,36)(H,31,37)/t18-,19-,20+,21-,23-,24-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XIYSEKITPHTMJT-UTJJDKHZSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3