SML0757
WS6
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-[[6-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-pyrimidinyl]oxy]-N-[4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]-benzeneacetamide, WS-6
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)NC(=O)Cc3ccc(cc3)Oc4ncnc(c4)NC(=O)C5CC5)CN2CCN(CC2)C
InChI
1S/C29H31F3N6O3/c1-37-10-12-38(13-11-37)17-21-6-7-22(15-24(21)29(30,31)32)35-26(39)14-19-2-8-23(9-3-19)41-27-16-25(33-18-34-27)36-28(40)20-4-5-20/h2-3,6-9,15-16,18,20H,4-5,10-14,17H2,1H3,(H,35,39)(H,33,34,36,40)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FTODTDQFHDJWIQ-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Our company offers many products related to EGFR for your research needs.