Fontos dokumentumok
SML0021
PDI inhibitor 16F16
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-(2-Chloroacetyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1-methyl-1H-pyrido[3,4-b]indole-1-carboxylic acid methyl ester, Methyl 2-(2-chloroacetyl)-1-methyl-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-1-carboxylate
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to tan
oldhatóság
DMSO: 12 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COC(=O)C1(C)N(CCc2c1[nH]c3ccccc23)C(=O)CCl
InChI
1S/C16H17ClN2O3/c1-16(15(21)22-2)14-11(7-8-19(16)13(20)9-17)10-5-3-4-6-12(10)18-14/h3-6,18H,7-9H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BCSIRYFYAKLJDK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)